missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Trichloroacetyl)pyrrole, TRC

Code produit 30454126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30454126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30454126 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7740855G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Molecular Formula C6H4Cl3NO
Quantity 5 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
IUPAC Name 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 212.46
Formula Weight 210.9358
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.