missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-tert-Butylbenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-tert-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 1077-58-3 |
| Molecular Formula | C11H14O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, NSC 86592, o-tert-Butylbenzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-tert-butylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight | 178.0994 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?