missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-tert-Butyl-4-methylphenol, 99%

Product Code. 11455567
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11455567 500 g 500g
11445567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11455567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23545.36
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 2409-55-4 | C11H16O | 164.248 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 2409-55-4
Molecular Formula C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.248
MDL Number MFCD00002381
InChI Key IKEHOXWJQXIQAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butyl-4-methylphenol, 2-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-p-cresol, p-cresol, 2-tert-butyl, o-tert-butyl-p-cresol, 2-t-butyl-4-methylphenol, 4-methyl-2-tert-butylphenol, 2-terc.butyl-p-kresol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-methyl-6-t-butylphenol
PubChem CID 17004
IUPAC Name 2-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C

Spécification

Melting Point 49°C to 54°C
Boiling Point 237°C
Flash Point 105°C (221°F)
Quantity 500 g
UN Number UN2430
Beilstein 1817645
Formula Weight 164.25
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2-tert-Butyl-4-methylphenol

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.