missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-tert-Butyl-4-Hydroxyanisole, TRC

Artikelnummer. 30138054
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30138054 500 mg 500mg
30134431 5 g 5g
17991855 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB699300500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88-32-4
Molecular Formula C11 H16 O2
Molecular Weight (g/mol) 180.24
Synonym 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 4-Methoxy-3-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methoxy-3-tert-butylphenol, tert-Butyl-3-methoxy-4-phenol
IUPAC Name 3-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMILES COc1ccc(O)cc1C(C)(C)C

Spezifikation

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
Formula Weight 180.115
Chemical Name or Material 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.