missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Sulfoethyl methacrylate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Sulfoethyl Methacrylate |
| CAS | 10595-80-9 |
| Analyte or Component Names | 2-Sulfoethyl Methacrylate |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C6 H10 O5 S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Methacrylic acid, 2-sulfoethyl ester (6CI), Methacrylic acid, ester with 2-hydroxyethanesulfonic acid (7CI,8CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, methacrylate (8CI), 2-(Methacryloyloxy)ethanesulfonic acid, 2-(Methacryloyloxy)ethylsulfonic acid, 2-Methacryloyloxyethyl-1-sulfonic acid, 2-Sulfoethyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxyethanesulfonic acid ester, Sulfoethyl methacrylate, 2-Sulfoethyl Methacrylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O5S/c1-5(2)6(7)11-3-4-12(8,9)10/h1,3-4H2,2H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCS(=O)(=O)O |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?