missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Oxohexanoic Acid, TRC

Product Code. 30423205
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30423205 500 mg
30409857 1 g
30415034 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30423205 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO991128500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2492-75-3
Molecular Formula C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Synonym 2-Ketocaproic Acid, 2-Ketohexanoic Acid, 2-Oxocaproic Acid, alpha-Ketocaproic Acid, alpha-Ketohexanoic Acid, alpha-Oxo-n-caproic Acid, alpha-Oxocaproic Acid
IUPAC Name 2-oxohexanoic acid
SMILES CCCCC(=O)C(=O)O

Spezifikation

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formula Weight 130.063
Chemical Name or Material 2-Oxohexanoic Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.