missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford 2-Nitrophenyl-B-D-glucopyranoside

Product Code. 30018619
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
10 g
Unit Size:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018619 10 g 10g
30018617 100 mg 100mg
30018618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018619 Supplier Melford Supplier No. N8102010.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Spectrophotometric substrate for detection of β-D-Glucosidase.

Spectrophotometric substrate for detection of β-D-Glucosidase.

Specifications

Quantity 10 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.