missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(n-Propylthio)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. p-7022040
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11407576

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14623.06

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 175135-22-5
Molecular Formula C9H10NO2S
Molecular Weight (g/mol) 196.24
MDL Number MFCD00051682
InChI Key CSMDLVRDBYKTAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propylthio nicotinic acid, 2-n-propylthio nicotinic acid, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-propylthio, 2-propylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001579, 2-prop-1-ylsulphanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-propylsulfanyl-nicotinic acid
PubChem CID 2774526
IUPAC Name 2-propylsulfanylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES CCCSC1=NC=CC=C1C([O-])=O

Spezifikation

Melting Point 159°C to 163°C
Quantity 5 g
Formula Weight 197.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(n-Propylthio)nicotinic acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt