missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester-13C3, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester-13C3 |
| Molecular Formula | 13C3 C21 H25 N O3 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | N,N-Bis(phenylmethyl)serine Phenylmethyl Ester-13C3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H25NO3/c26-18-23(24(27)28-19-22-14-8-3-9-15-22)25(16-20-10-4-1-5-11-20)17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23,26H,16-19H2/i18+1,23+1,24+1 |
| SMILES | O[13CH2][13CH](N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)[13C](=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC Name | benzyl 2-(dibenzylamino)-3-hydroxy(1,2,3-13C3)propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 378.438 |
| Formula Weight | 378.194 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?