missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Morpholinobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10019471
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10019471 1 g 1g
10321925 5 g 5g
10374912 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10019471 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW05383DA
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 58028-76-5
Molecular Formula C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
MDL Number MFCD00662562
InChI Key GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
PubChem CID 2737010
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1

Spezifikation

CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 191.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Morpholinobenzaldehyde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.