missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-4-pentenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30473728
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packungsgröße:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30473728 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30473728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220778500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Molecular Formula C6H10O2
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
IUPAC Name 2-methylpent-4-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Formula Weight 114.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.