missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 15494907
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15494907 1 g 1g
15404917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15494907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32219.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 660848-57-7
Molecular Formula C8H8F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 207.152
MDL Number MFCD09832305
InChI Key MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylamine
PubChem CID 22506981
IUPAC Name 2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N

Spezifikation

Refractive Index 1.4762
Quantity 1 g
UN Number UN2810
Formula Weight 207.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.