missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodothiophene, 98%, stab. with copper

Code produit. 11495343
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11495343 100 g 100g
11485343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11495343 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12898.22
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210.032 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3437-95-4
Molecular Formula C4H3IS
Molecular Weight (g/mol) 210.032
MDL Number MFCD00005424
InChI Key ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
PubChem CID 18921
IUPAC Name 2-iodothiophene
SMILES C1=CSC(=C1)I

Spécification

Melting Point -40°C
Density 2.064
Boiling Point 182°C
Flash Point 71°C (159°F)
Refractive Index 1.652
Quantity 100 g
Beilstein 104666
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 210.04
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Iodothiophene, stabilized with copper
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.