missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iminobiotin, MedChemExpress
Description
2-Iminobiotin (Guanidinobiotin) is a biotin (vitamin H or B7) analog. 2-Iminobiotin is a reversible nitric oxide synthases inhibitor with Kis of 21.8 and 37.5μM for murine iNOS and rat n-cNOS, respectively. 2-Iminobiotin superimposes on hypothermia protects human neuronal cells from hypoxia-induced cell damage.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2-Iminobiotin |
| CAS | 13395-35-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H17N3O2S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | Guanidinobiotin |
| Solubility Information | DMSO : 12.5 mg/mL (51.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@](CS[C@H]1CCCCC(O)=O)([C@]1([H])N2)NC2=N |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.33 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?