missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxyethanephosphonic Acid, TRC

Product Code. 30401743
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
missing translation for 'unitSize'
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30401743 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30401743 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH939650250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Ethephon-hydroxy
CAS 22987-21-9
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C2 H7 O4 P
Quantity 250 mg
Synonym Phosphonic acid, (2-hydroxyethyl)- (8CI,9CI), P-(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid, (2-Hydroxyethyl)phosphonic acid, 2-Hydroxyethanephosphonic acid
InChI Formula InChI=1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OCCP(=O)(O)O
IUPAC Name 2-hydroxyethylphosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 126.05
Formula Weight 126.0082
Percent Purity >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.