missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluoroethyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2 |
| Chemical Name or Material | 2-Fluoroethyl Chloroformate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?