missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluorobenzoic Acid, TRC

Product Code. 30405251
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30405251 10 g
30404307 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30405251 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF58838010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 445-29-4
Molecular Formula C7H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 140.11
Synonym o-Fluorobenzoic Acid, NSC 10319
SMILES OC(=O)c1ccccc1F

Specifications

Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formula Weight 140.0274
Chemical Name or Material 2-Fluorobenzoic Acid
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.