missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 11419997
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11419997 5 g 5g
11409997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11419997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22931.06
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 207853-63-2
Molecular Formula C9H6F4O
Molecular Weight (g/mol) 206.14
MDL Number MFCD00061145
InChI Key LJCNLAUPUYILQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-fluoro-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, ethanone, 1-2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl, 1-2-fluoranyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone
PubChem CID 2737529
IUPAC Name 1-[2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F

Spécification

Density 1.02
Refractive Index 1.453
Quantity 5 g
Formula Weight 206.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.