missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethyl-anthraquinone, TRC

Artikelnummer. 30008108
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30008108 1 g 1g
30005573 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8993701G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84-51-5
Molecular Formula C16 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Synonym Anthraquinone, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-9,10-anthracenedione, 2-EAQ, 2-Ethyl-9,10-anthraquinone, 2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone, Kayacure 2-EAQ, NSC 7216, β-Ethylanthraquinone
IUPAC Name 2-ethylanthracene-9,10-dione
SMILES CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1

Spezifikation

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Formula Weight 236.0837
Chemical Name or Material 2-Ethylanthraquinone
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.