missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethoxyhexa-3,5-diene, TRC

Product Code. 30381879
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30381879 25 mg -
30385568 100 mg 100mg
30387518 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30381879 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE56752025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 56752-55-7
Molecular Formula C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Synonym 5-Ethoxy-1,3-hexadiene
IUPAC Name (3E)-5-ethoxyhexa-1,3-diene
SMILES CCOC(C)\C=C\C=C

Spécification

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-7-8(3)9-5-2/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3/b7-6+
Formula Weight 126.1045
Chemical Name or Material 2-Ethoxyhexa-3,5-diene
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.