missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, TRC

Product Code. 30135721
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30135721 50 g 50g
30133725 10 g 10g
30011904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30135721 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC98224550G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24522-30-3
Molecular Formula C10 H7 F3 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 228.17
Synonym 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP)
IUPAC Name 2-cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
SMILES FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1

Spezifikation

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16)
Formula Weight 228.051
Chemical Name or Material 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.