missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate, TRC

Product Code. 30355450
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30355450 1 g 1g
30350936 5 g 5g
30357789 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30355450 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3632151G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 80-41-1
Molecular Formula C9H11ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 234.7
Synonym 2-(p-Toluenesulfonyloxy)ethyl chloride, 2-Chloro-1-(p-toluenesulfonyl)ethane, 2-Chloroethanol p-toluenesulfonate, 2-Chloroethanol tosylate, 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate, 2-Chloroethyl p-tosylate, 2-Chloroethyl tosylate, 2-Tosyloxyethyl chloride, p-Toluenesulfonic acid 2-chloroethyl ester, beta-Chloroethyl p-toluenesulfonate, beta-Chloroethyl tosylate
IUPAC Name 2-chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl

Spécification

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Formula Weight 234.0117
Chemical Name or Material 2-Chloroethyl 4-methylbenzenesulfonate
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.