missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-5-formylbenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30365485
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30365485 100 mg 100mg
30357410 1 g 1g
30362669 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30365485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC197676100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1206625-81-1
Molecular Formula C8H5ClO3
Molecular Weight (g/mol) 184.57
IUPAC Name 2-chloro-5-formylbenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(C=O)ccc1Cl

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H5ClO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Formula Weight 183.9927
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-formylbenzoic Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.