missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-3-nitropyridine, TRC

Codice prodotto. 30361526
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30361526 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30361526 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC59705810G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Molecular Formula C5H3ClN2O2
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
IUPAC Name 2-chloro-3-nitropyridine
Molecular Weight (g/mol) 158.54
Formula Weight 157.9883
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.