missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester, TRC

Codice prodotto. 30355753
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30355753 1 g 1g
30358937 5 g -
30364669 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30355753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3859531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 28663-68-5
Molecular Formula C10H11N2O2Cl
Molecular Weight (g/mol) 226.65
Synonym Ethyl (Phenylhydrazono)chloromethylcarboxylate, Ethyl 2-(2-Phenylhydrazono)-2-chloroacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetate, Ethyl Chloro(phenylhydrazono)acetate, Ethyl Chloroglyoxylate phenylhydrazone, NSC 333417, Oxalyl Chloride Phenylhydrazone Ethyl Ester
IUPAC Name ethyl (2E)-2-chloro-2-(phenylhydrazinylidene)acetate
SMILES CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccccc1)\Cl

Specifica

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+
Formula Weight 226.0509
Chemical Name or Material 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.