missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone, Mikromol™

Product Code. 30459082
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30459082 4 x 25 mg -
30051650 100 mg 100mg
30050727 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459082 Supplier Mikromol Supplier No. MM0235.0400254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
CAS 51336-94-8
Analyte or Component Names 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H5 Cl F2 O
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Solution Type Neat
SMILES Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1
IUPAC Name 2-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 190.57
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 189.9997 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.