missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-fluoropyridine, 98%

Codice prodotto. 11368916
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11368916 5 g 5g
11358916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11368916 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19536.06
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 41404-58-4 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 41404-58-4
Molecular Formula C5H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 175.988
MDL Number MFCD00234011
InChI Key UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro, pubchem1099, pubchem14324, 2-bromo5-fluoropyridine, acmc-1assy, 2-bromo-5-fluoropyridin, 2-bromo-5-fluorpyridine, 2-bromo-5-fluropyridine, 5-fluoro-2-bromopyridine
PubChem CID 2783171
IUPAC Name 2-bromo-5-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1F)Br

Specifica

Melting Point 26°C to 31°C
Boiling Point 80°C to 83°C (44 mmHg)
Flash Point 73°C (163°F)
Refractive Index 1.5396
Quantity 5 g
UN Number UN2811
Beilstein 1561456
Formula Weight 175.99
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromo-5-fluoropyridine

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.