missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one, Technical Grade, Thermo Scientific™

Product Code. 10427622
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10427622 1 g Amber Glass Bottle 1g
10334192 10 g Amber Glass Bottle 10g
10327014 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10427622 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. JP00700DA
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 22019-49-4
Molecular Formula C8H5BrClNO3
Molecular Weight (g/mol) 278.486
InChI Key FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778330
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl

Spezifikation

Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Synonym 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Formula Weight 278.49
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.