missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Benzylthio-5-amino-1,3,4-thiadiazole, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 2-Benzylthio-5-amino-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 25660-71-3 |
| Molecular Formula | C8 H5 N3 O3 |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | 5-[(Phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-Amino-5-benzylmercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Amino-5-benzylthio-1,2,4-thiadiazol, 2-Amino-5-benzylthio-1,3,4-thiadiazole, 5-Amino-2-(benzylthio)-1,3,4-thiadiazole, 5-Benzylsulfanyl-2-amino-1,3,4-thiadiazole, NSC 204491 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5N3O3/c12-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-4-10-8/h1-4H,(H,9,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2N=CNC(=O)c2c1 |
| IUPAC Name | 6-nitro-3H-quinazolin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.144 |
| Formula Weight | 191.033 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?