Learn More
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| CAS | 61296-22-8 |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 165°C |
| Color | Brown to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C3H3BrN2S·HBr |
| MDL Number | MFCD00012712 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.