missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-benzyloxypyridine, TRC

Artikelnummer. 30325547
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30325547 25 g 25g
30315677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30325547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60022525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Molecular Formula C12 H12 N2 O
Quantity 25 g
Synonym 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMILES Nc1ncccc1OCc2ccccc2
IUPAC Name 3-phenylmethoxypyridin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Formula Weight 200.095
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.