missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid |
| CAS | 15214-89-8 |
| Molecular Formula | C7 H13 N O4 S |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl- (8CI), 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- (9CI), 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2,2-dimethylethanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropylsulfonic acid, 2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acryloylamino-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, AMPS, AMPS (sulfonic acid), ATBS, Acrylamide tert-butylsulfonic acid, CG 810S-P, Lubrizol 2402, Lubrizol 2404, Lubrizol AMPS, TBAS-Q, tert-Butylacrylamidosulfonic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12) |
| SMILES | CC(C)(CS(=O)(=O)O)NC(=O)C=C |
| IUPAC Name | 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propane-1-sulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.247 |
| Formula Weight | 207.0565 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?