missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 140.2 |
| Percent Purity | ≥97.5% |
| Physical Form | Low Melting Crystalline Mass, Powder or Crystals |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?