missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dimethylmorpholine, TRC

Product Code. 30372431
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30372431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372431 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4748455G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 2,6-Dimethylmorpholine
CAS 141-91-3
Molecular Formula C6 H13 N O
Quantity 5 g
Synonym Morpholine, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylmorpholine, NSC 60704
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1CNCC(C)O1
IUPAC Name 2,6-dimethylmorpholine
Molecular Weight (g/mol) 115.174
Formula Weight 115.0997
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.