missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorobenzamide, TRC

Codice prodotto. 30386156
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30386156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30386156 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4317451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material 2,6-Dichlorobenzamide
CAS 2008-58-4
Molecular Formula C7 H5 Cl2 N O
Quantity 1 g
Synonym 2,6-Dichlorobenzamide, 2,6-BAM, BAM, NSC 53137, M-01
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
SMILES NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC Name 2,6-dichlorobenzamide
Molecular Weight (g/mol) 190.03
Formula Weight 188.9748
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.