missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC

Product Code. 30413634
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
50 g
Unit Size:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Förpackningsstorlek
30413634 50 g 50g
30410346 25 g -
30410855 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99164050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 100-26-5
Molecular Formula C7 H5 N O4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Synonym Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
IUPAC Name pyridine-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O

Specifikationer

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight 167.0219
Chemical Name or Material Isocinchomeronic Acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.