missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Difluorobenzeneacetic Acid, TRC

Codice prodotto. 30383849
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30383849 1 g
30374313 25 g
30382994 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30383849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4454051G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 81228-09-3
Molecular Formula C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.13
Synonym 2,4-Difluorophenylacetic Acid, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetic Acid
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F

Specifica

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Formula Weight 172.0336
Chemical Name or Material 2,4-Difluorobenzeneacetic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.