missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Diaminotoluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2,4-Diaminotoluene |
| CAS | 95-80-7 |
| Analyte or Component Names | 2,4-Diaminotoluene |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C7 H10 N2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1N |
| IUPAC Name | 4-methylbenzene-1,3-diamine |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?