missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)pthalimide, TRC

Código de producto. 30323697
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30323697 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30323697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA607885250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material 2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)pthalimide
CAS 106981-52-6
Molecular Formula C16 H14 N2 O3
Quantity 250 mg
Synonym 2-(4-Amino-2-ethoxyphenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O3/c1-2-21-14-9-10(17)7-8-13(14)18-15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(18)20/h3-9H,2,17H2,1H3
SMILES CCOc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC Name 2-(4-amino-2-ethoxyphenyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 282.29
Formula Weight 282.1004
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.