missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-2,3-sialyltransferase-IN-1, MedChemExpress

Product Code. 16450937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16450937

Brand: Medchem Express HY112535

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.

α-2,3-sialyltransferase-IN-1 (Lith-O-Asp analog) is a noncompetitive α-2,3-sialyltransferase inhibitor with an IC50 of 6 μM.

Specifications

Chemical Name or Material α-2,3-sialyltransferase-IN-1
Physical Form Solid
CAS 881179-06-2
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H45NO6
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Lith-O-Asp analog
Solubility Information DMSO : ≥ 103.7 mg/mL (210.92 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](OC([C@H](N)CC(O)=O)=O)C3)C)([H])[C@]4([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 491.66
Formula Weight 491.66
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado