missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone, TRC

Product Code. 30382903
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30382903 25 mg
30385242 100 mg
30374134 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30382903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47735025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 176721-02-1
Molecular Formula C31H26N2O
Molecular Weight (g/mol) 442.55
Synonym (2,3-Dimethylphenyl)[1-(triphenylmethyl)-1H-imidazol-4-yl]methanone
SMILES Cc1cccc(C(=O)c2cn(cn2)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c1C

Spécification

Quantity 25 mg
Formula Weight 442.2045
Chemical Name or Material (2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.