missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Thiodiacetic Acid, TRC

Product Code. 30454242
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30454242 25 g 25g
30453936 10 g 10g
30452724 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30454242 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT34456025G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 123-93-3
Molecular Formula C4 H6 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Synonym Acetic acid, 2,2'-thiobis- (9CI, ACI), 2,2'-Thiobis[acetic acid] (ACI), Acetic acid, thiobis- (3CI), Acetic acid, thiodi- (6CI, 7CI, 8CI), (Carboxymethylthio)acetic acid, 2,2'-Thiodiacetic acid, 2,2'-Thiodiethanoic acid, 2,2'-Thiodiglycolic acid, 2-(Carboxymethylsulfanyl)acetic acid, 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]acetic acid, Dicarboxymethyl sulfide, Dimethylsulfide-α,α'-dicarboxylic acid, Mercaptodiacetic acid, NSC 28743, NSC 40469, NSC 52326, Thiodiacetic acid, Thiodiglycolic acid, β,β'-Thiodiglycolic acid
IUPAC Name 2-(carboxymethylsulfanyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CSCC(=O)O

Spezifikation

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight 149.9987
Chemical Name or Material 2,2'-Thiodiacetic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.