missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride, TRC

Product Code. 30454813
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30454813 50 mg 50mg
30455122 100 mg 100mg
30456357 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30454813 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT77593550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 2-(2-Thienyl)pyrrolidine Hydrochloride
Molecular Formula C8 H11 N S . H Cl
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11NS.ClH/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;/h2,4,6-7,9H,1,3,5H2;1H
SMILES Cl.C1CNC(C1)c2cccs2
IUPAC Name 2-thiophen-2-ylpyrrolidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 189.706
Formula Weight 189.038
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.