missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Iodophenyl-d4)acetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-(2-Iodophenyl-d4)acetic Acid |
| CAS | 1217360-62-7 |
| Molecular Formula | C8H3D4IO2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | (o-Iodophenyl-d4)acetic Acid, (2-Iodophenyl-d4)acetic Acid, 2-Iodobenzene-d4-acetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)O)c(I)c1[2H] |
| IUPAC Name | 2-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-iodophenyl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 266.07 |
| Formula Weight | 265.9742 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?