missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6, TRC

Product Code. 30387454
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
250 mg
Unit Size:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30387454 25 mg -
30384089 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387454 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD46804225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 101419-75-4
Molecular Formula C6H6D6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.2
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
IUPAC Name 2,2-bis(methyl-d3)butanoic acid
SMILES OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O

Specifications

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Formula Weight 122.12
Chemical Name or Material 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.