missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, Mikromol™

Artikelnummer. 30050131
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Packungsgröße:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30050131 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050131 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1122.180025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
CAS 132335-44-5
Analyte or Component Names (S)-1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-dimethylaminopropane
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C9 H15 N O S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (αS)-, 2-Thiophenemethanol, α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, (S)-, (αS)-α-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, (1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-N,N-Dimethyl-3-(2-thienyl)-3-hydroxypropanamine, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)-1-propylamine
InChI Formula InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9/h3-4,7-8,11H,5-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMILES CN(C)CC[C@H](O)c1cccs1
IUPAC Name (1S)-3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 185.29
Quantity 25 mg
Formula Weight 185.0874 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.