missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol (Tropine), Mikromol™
Beskrivning
(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol (Tropine)
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Tropine |
| CAS | 120-29-6 |
| Analyte or Component Names | Tropine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C8 H15 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+ |
| SMILES | CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2 |
| IUPAC Name | (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?