missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reagecon 1LT POT.BR/KBRO3 0,167M 1L ANALYTICAL VOLUMETRIC
Brand: Reagecon KB20016F
1LT POT.BR/KBRO3 0,167M 1L ANALYTICAL VOLUMETRICSO
This item is not returnable.
View return policy
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- POTASSIUM BROMIDE / BROMATE 0.1N (0.0167M) Analytical Volumetric Solution
Signal Word
- Danger
Hazard Category
- Carcinogenicity Category 1B
Hazard Statement
- H350-May cause cancer.
Precautionary Statement
- P201-Obtain special instructions before use.
- P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contains : potassium bromate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering