missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15435237
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15435237 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15435237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32507.MD
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

CAS 885618-33-7
Melting Point 139°C to 142°C
Molecular Formula C13H17BN2O2
MDL Number MFCD08059267
Quantity 250 mg
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazol-4-ylboronic acid pinacol ester, indazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-indazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indazole, pubchem22325, ksc498e8l
InChI Key YRPXZCWDXBNPBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C=NNC3=CC=C2
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Molecular Weight (g/mol) 244.101
PubChem CID 45480186
Formula Weight 244.1
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.