missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
17Beta-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 17beta-Estradiol 3-Sulfate 17-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) Ammonium Salt |
| Synonym | 3-Sulfate-(17β)-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl 2,3,4-triacetate-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| Quantity | 50 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C31H43NO14S |
| Formula Weight | 685.24 |
| Molecular Weight (g/mol) | 685.74 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?